Läs mer
(3a,5b,7a,24E)-3,7-Dihydroxy-cholest-24-en-26-oic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-chol-9(11)-enic Acid |
| CAS | 24637-46-5 |
| Molekylformel | C24 H38 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Chol-9(11)-en-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)- (9CI), 5β-Chol-9(11)-enic acid, 3α,12α-dihydroxy- (6CI), 3α,12α-Dihydroxy-5β-chol-9(11)-enic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h13-19,21,25-26H,4-12H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,21+,23+,24-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3=C[C@H](O)[C@]12C |
| IUPAC-namn | (4R)-4-[(3R,5R,8S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.56 |
| Formel vikt | 390.277 |