missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3a,6a-Diphenyltetra-hydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H, 3H)-dione, Mikromol™
Beskrivning
3a,6a-Diphenyltetra-hydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H, 3H)-dione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3a,6a-Diphenyltetra-hydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H, 3H)-dione |
| CAS | 5157-15-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3a,6a-Diphenyltetra-hydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H, 3H)-dione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H14 N4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Phenytoin Imp. D (EP), 3a,6a-Diphenyltetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H, 3H)-dione, Tetrahydro-3a,6a-diphenyl-imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, 3a,6a-Diphenyl-glycoluril, Diphenylglycoluril, NSC 144422, NSC 87602, Diphenyldiacetylendiurein, Phenytoin Impurity D, Phenytoin Sodium Impurity D, Phenytoin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N4O2/c21-13-17-15(11-7-3-1-4-8-11)16(19-13,20-14(22)18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,17,19,21)(H2,18,20,22) |
| LEDER | O=C1NC2(NC(=O)NC2(N1)c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 3a,6a-diphenyl-1,3,4,6-tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?