Läs mer
(3a)-Allopregnanolone Sulfate Pyridinium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3alpha)-Allopregnanolone Sulfate Pyridinium Salt |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O5S.C5H5N/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;1-2-4-6-5-3-1/h14-19H,4-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);1-5H/t14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 477.2549 |