Läs mer
3a-Hydroxy-5a-Androst-16-ene, TRC
Produktkod. 30007946
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007946 250 mg
30011199 500 mg
30010400 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007946 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH798290250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1153-51-1
Molekylformel C19 H30 O
Molekylvikt (g/mol) 274.441
Synonym 5α-Androst-16-en-3α-ol, 3α-Hydroxyandrost-16-ene, E 281, NSC 71076, ANDROSTENOL
IUPAC-namn (3R,5S,8R,9S,10S,13R,14S)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3a-Hydroxy-5a-Androst-16-ene
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H30O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13-17,20H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Formel vikt 274.23