missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3a-Hydroxy-5a-Androst-16-ene, TRC

Produktkod. 30011199
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011199 500 mg
30007946 250 mg
30010400 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011199 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH798290500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1153-51-1
Molekylformel C19 H30 O
Molekylvikt (g/mol) 274.441
Synonym 5α-Androst-16-en-3α-ol, 3α-Hydroxyandrost-16-ene, E 281, NSC 71076, ANDROSTENOL
IUPAC-namn (3R,5S,8R,9S,10S,13R,14S)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3a-Hydroxy-5a-Androst-16-ene
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H30O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13-17,20H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Formel vikt 274.23
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.