Läs mer
(3aAlpha,4Beta,7aAlpha)-4-(Acetyloxy)-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3aalpha,4beta,7aalpha)-4-(Acetyloxy)-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 185823-90-9 |
| Molekylformel | C10H11NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3aR,4S,7aR)-1,3-Dioxo-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1H-isoindol-4-yl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO4/c1-5(12)15-7-4-2-3-6-8(7)10(14)11-9(6)13/h2,4,6-8H,3H2,1H3,(H,11,13,14)/t6-,7+,8-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1C=CC[C@@H]2[C@H]1C(=O)NC2=O |
| IUPAC-namn | [(3aR,4S,7aR)-1,3-dioxo-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindol-4-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.2 |
| Formel vikt | 209.0688 |