Läs mer
3Alpha,12-Alpha-Dihydroxy-7-diazirdinecholanic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3a,12-a-Dihydroxy-7-diazirdinecholanic Acid |
| CAS | 86933-63-3 |
| Molekylformel | C25 H40 N2 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Spiro[cholane-7,3'-diaziridin]-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)-, Cholan-24-oic acid, 7-hydrazi-3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)- (9CI), 3α,12α-Dihydroxy-7-diazirdinecholanic acid, (3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxyspiro[cholane-7,3'-[3H]diaziridin]-24-oic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C25H40N2O4/c1-13(4-7-21(30)31)17-5-6-18-22-16(23-26-27-23)11-14-10-15(28)8-9-24(14,2)19(22)12-20(29)25(17,18)3/h13-20,22-23,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,30,31)/t13-,14?,15-,16?,17-,18+,19+,20+,22+,24+,25-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C(CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C)C5N=N5 |
| IUPAC-namn | (4R)-4-[(3R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-7-(3H-diazirin-3-yl)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.6 |
| Formel vikt | 432.2988 |