missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3Alpha,12Beta-Dihydroxycholanoic Acid, TRC

Produktkod. 30134126
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134126 100 mg
30009322 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134126 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD447440100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 570-62-7
Molekylformel C24H40O4
Molekylvikt (g/mol) 392.57
Synonym 3α,12β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic Acid, 3α,12β-Dihydroxy-5β-cholanic Acid, 12-Epideoxycholic Acid, 12-epi-Deoxycholic Acid, 3α,12β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic Acid, 3α,12β-Dihydroxy-5β-cholanic Acid, 3α,12β-Dihydroxy-5β-cholanoic Acid, (R)-4-((3R,5R,8R,9S,10S,12R,13R,14S,17R)-3,12-Dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic Acid
LEDER OC(CC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H](O)[C@@]21C)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3alpha,12beta-Dihydroxycholanoic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21-,23+,24-/m1/s1
Formel vikt 392.2927
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.