missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3Alpha,17,20Beta-Trihydroxy-5Beta-pregnan-11-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3Alpha,17,20Beta-Trihydroxy-5Beta-pregnan-11-one |
| CAS | 13933-74-9 |
| Molekylformel | C21H34O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (3α,5β,20R)-3,17,20-Trihydroxyprgnan-11-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h12-16,18,22-23,25H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,14+,15+,16-,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](O)[C@@]1(O)CC[C@@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| IUPAC-namn | (3S,5R,8S,9S,10S,13S,14R,17R)-3,17-dihydroxy-17-[(1R)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-11-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.49 |
| Formel vikt | 350.2457 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?