Läs mer
(3alpha)-3-Acetat-17-(3-pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R)-Abiraterone Acetate |
| CAS | 2484719-10-8 |
| Molekylformel | C26 H33 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3α)-17-(3-Pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol Acetate (Ester), Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-(3-pyridinyl)-, 3-acetate, (3α)- (ACI), Abiraterone Acetate 3-alpha-Diastereome, (3R,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-(pyridin-3-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21+,23+,24+,25+,26-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5cccnc5)[C@@H]3CC=C2C1 |
| IUPAC-namn | [(3R,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetyl-17-pyridin-3-yl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-dekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-yl] acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.546 |
| Formel vikt | 391.251 |