missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3Alpha,5Alpha,17Alpha)-19-Norpregnane-3,17-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3alpha,5alpha,17alpha)-19-Norpregnane-3,17-diol |
| CAS | 6961-15-5 |
| Molekylformel | C20 H34 O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 17α-Ethyl-5α-estrane-3α,17β-diol, (3α,5α,17α)-19-Norpregnane-3,17-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h13-18,21-22H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (3R,5S,8R,9R,10S,13S,14S,17S)-17-ethyl-13-methyl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.48 |
| Formel vikt | 306.2559 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?