Läs mer
(3alpha,5alpha,6beta,17beta)-2-(Hydroxymethyl)-17-methylandrostane-3,6,17-triol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3alpha,5alpha,6beta,17beta)-2-(Hydroxymethyl)-17-methylandrostane-3,6,17-triol |
| CAS | 118139-60-9 |
| Molekylformel | C21 H36 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (3alpha,5alpha,6beta,17beta)-2-(Hydroxymethyl)-17-methylandrostane-3,6,17-triol, Androstane-3,6,17-triol, 2-(hydroxymethyl)-17-methyl-, (3α,5α,6β,17β)-, (3α,5α,6β,17β)-2-(Hydroxymethyl)-17-methylandrostane-3,6,17-triol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O4/c1-19-10-12(11-22)17(23)9-16(19)18(24)8-13-14(19)4-6-20(2)15(13)5-7-21(20,3)25/h12-18,22-25H,4-11H2,1-3H3/t12?,13-,14+,15+,16-,17+,18-,19-,20+,21+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)[C@H]4C[C@H](O)C(CO)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (3S,5S,6R,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-2-(hydroxymethyl)-10,13,17-trimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,6,17-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.508 |
| Formel vikt | 352.261 |