Läs mer
3alpha,5alpha-Tetrahydronorethisterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3a,5a-Tetrahydronorethisterone |
| CAS | 16392-60-2 |
| Molekylformel | C20 H30 O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 5alpha-Estran-17alpha-ethinyl-3alpha,17beta-diol, 19-Norpregn-20-yne-3,17-diol','(3α,5α,17α)-, 19-Nor-5α,17α-pregn-20-yne-3α,17-diol (8CI), 17α-Ethynyl-5α-estrane-3α,17β-diol, 17α-Ethynyl-5α-oestrane-3α,17β-diol, 3α,5α-Tetrahydronorethisterone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,13-18,21-22H,4-12H2,2H3/t13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@@H](O)C[C@@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC-namn | (3R,5S,8R,9R,10S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.45 |
| Formel vikt | 302.2246 |