Läs mer
(3alpha,5beta,17alpha)-13-Etyl-18,19-dinorpregnane-3,17-diol, TRC
Produktkod. 30380058
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30380058 50 mg
1 options
Produktkod. 30380058 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE67851050MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3alpha,5beta,17alpha)-13-Ethyl-18,19-dinorpregnane-3,17-diol
CAS 87304-65-2
Molekylformel C21H36O2
Kvantitet 50 mg
Synonym 13β,17α-Diethyl-3α,17β-dihydroxy-5β-gonane
InChI formel InChI=1S/C21H36O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h14-19,22-23H,3-13H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
LEDER C(C)[C@@]12[C@]([C@]3([C@](CC1)([C@@]4([C@](CC3)(C[C@H](O)CC4)[H])[H])[H])[H])(CC[C@]2(CC)O)[H]
IUPAC-namn (3R,5R,8R,9R,10S,13S,14S,17S)-13,17-dietylhexadekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3,17-diol
Molekylvikt (g/mol) 320.51
Formel vikt 320.27