Läs mer
(3alpha,5beta)-3,17-Dihydroxypregnane-11,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3alpha,5beta)-3,17-Dihydroxypregnane-11,20-dione |
| CAS | 641-78-1 |
| Molekylformel | C21H32O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 17alpha-Hydroxy-11-ketopregnanolone, 3alpha,17-Dihydroxy-5beta-pregnane-11,20-dione, 3alpha,17alpha-Dihydroxy-5beta-pregnane-11,20-dione, 5beta-Pregnan-3alpha,17alpha-diol-11,20-dione, 5beta-Pregnane-3alpha,17alpha-diol-11,20-dione, L 513789-0, NSC 11572, NSC 23156, Pregnane-3alpha,17alpha-diol-11,20-dione, THA, U 1843 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h13-16,18,23,25H,4-11H2,1-3H3/t13-,14-,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.48 |
| Formel vikt | 348.2301 |