missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3Alpha,5Beta)-3-(Acetyloxy)pregnan-20-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3alpha,5beta)-3-(Acetyloxy)pregnan-20-one |
| CAS | 1491-77-6 |
| Molekylformel | C23H36O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3alpha-Hydroxy-5beta-pregnan-20-one Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h16-21H,5-13H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,23-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@H](CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)C)[C@@]4(C)CC[C@H]23)C1 |
| IUPAC-namn | [(3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.53 |
| Formel vikt | 360.2664 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?