missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3Alpha,5Beta)-3-(Benzoyloxy)-12-oxo-cholan-24-oicsyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3alpha,5beta)-3-(Benzoyloxy)-12-oxo-cholan-24-oic Acid Methyl Ester |
| Molekylformel | C32H44O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3a,5b)-3-(Benzoyloxy)-12-oxo-cholan-24-oic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C32H44O5/c1-20(10-15-29(34)36-4)25-13-14-26-24-12-11-22-18-23(37-30(35)21-8-6-5-7-9-21)16-17-31(22,2)27(24)19-28(33)32(25,26)3/h5-9,20,22-27H,10-19H2,1-4H3/t20-,22-,23-,24+,25-,26+,27+,31+,32-/m1/s1 |
| LEDER | [H][C@@]12C[C@H](OC(C3=CC=CC=C3)=O)CC[C@]1(C)[C@]4([H])[C@@]([C@@](CC[C@]5([H])[C@H](C)CCC(OC)=O)([H])[C@]5(C)C(C4)=O)([H])CC2 |
| IUPAC-namn | (3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-((R)-5-metoxi-5-oxopentan-2-yl)-10,13-dimetyl-12-oxohexadekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-ylbenzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 508.69 |
| Formel vikt | 508.32 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?