missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3Alpha,5Beta,6Alpha)-3,6-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-7-oxo-cholan-24-oic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3alpha,5beta,6alpha)-3,6-Bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-7-oxo-cholan-24-oic Acid |
| CAS | 125112-90-5 |
| Molekylformel | C36H66O5Si2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H66O5Si2/c1-23(14-17-29(37)38)25-15-16-26-30-27(19-21-35(25,26)8)36(9)20-18-24(40-42(10,11)33(2,3)4)22-28(36)32(31(30)39)41-43(12,13)34(5,6)7/h23-28,30,32H,14-22H2,1-13H3,(H,37,38)/t23-,24-,25-,26+,27+,28+,30+,32-,35-,36-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@H](CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](C[C@H]4[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C3=O)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (4R)-4-[(3R,5R,6R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]-10,13-dimethyl-7-oxo-1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 635.08 |
| Formel vikt | 634.4449 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?