missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(3Alpha,5Beta,6Alpha)-3,6-Bis[[(1,1-dimetyletyl)dimetylsilyl]oxy]-7-oxo-cholan-24-oic syra, TRC

Produktkod. 30340364
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30340364 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30340364 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB41338050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (3alpha,5beta,6alpha)-3,6-Bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-7-oxo-cholan-24-oic Acid
CAS 125112-90-5
Molekylformel C36H66O5Si2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C36H66O5Si2/c1-23(14-17-29(37)38)25-15-16-26-30-27(19-21-35(25,26)8)36(9)20-18-24(40-42(10,11)33(2,3)4)22-28(36)32(31(30)39)41-43(12,13)34(5,6)7/h23-28,30,32H,14-22H2,1-13H3,(H,37,38)/t23-,24-,25-,26+,27+,28+,30+,32-,35-,36-/m1/s1
LEDER C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@H](CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](C[C@H]4[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C3=O)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC-namn (4R)-4-[(3R,5R,6R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6-bis[[tert-butyl(dimetyl)silyl]oxy]-10,13-dimetyl-7-oxo-1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentansyra
Molekylvikt (g/mol) 635.08
Formel vikt 634.4449
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.