missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3Alpha,5Beta,6Alpha,7Alpha)-6-brom-3-[(etoxikarbonyl)oxy]-7-hydroxicholan-24-oicsyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3alpha,5beta,6alpha,7alpha)-6-Bromo-3-[(ethoxycarbonyl)oxy]-7-hydroxycholan-24-oic Acid Methyl Ester |
| CAS | 125112-74-5 |
| Molekylformel | C28H45BrO6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3α,5B,6A,7A)-6-Bromo-3-[(Ethoxycarbonyl)Oxy]-7-Hydroxycholan-24-Oic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H45BrO6/c1-6-34-26(32)35-17-11-13-28(4)20-12-14-27(3)18(16(2)7-10-22(30)33-5)8-9-19(27)23(20)25(31)24(29)21(28)15-17/h16-21,23-25,31H,6-15H2,1-5H3/t16-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,24-,25+,27-,28-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](C1)[C@@H](Br)[C@@H](O)[C@H]3[C@@H]4CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)OC)[C@@]4(C)CC[C@H]23 |
| IUPAC-namn | metyl (4R)-4-[(3R,5R,6R,7S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-6-bromo-3-etoxykarbonyloxi-7-hydroxy-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 557.56 |
| Formel vikt | 556.24 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?