Läs mer
(3Alpha,5Beta,7Alpha,12Alpha)-3,7,12-Trihydroxy-cholest-24-en-26-oic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3Alpha,5Beta,7Alpha,12Alpha)-3,7,12-Trihydroxy-cholest-24-en-26-oic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 157401-01-9 |
| Molekylformel | C29H48O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H48O5/c1-6-34-27(33)18(3)9-7-8-17(2)21-10-11-22-26-23(16-25(32)29(21,22)5)28(4)13-12-20(30)14-19(28)15-24(26)31/h9,17,19-26,30-32H,6-8,10-16H2,1-5H3/b18-9+/t17-,19+,20-,21-,22?,23?,24-,25+,26?,28+,29-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)\C(=C\CC[C@@H](C)[C@H]1CCC2C3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C)\C |
| IUPAC-namn | ethyl (E,6R)-2-methyl-6-[(3R,5S,7R,10S,12S,13R,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]hept-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 476.35 |
| Formel vikt | 476.3502 |