Läs mer
(3Alpha,5Beta,7Alpha,12Alpha)-3,7,12-Trihydroxycholan-2,2,3,4,4-d5-24-oic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3Alpha,5Beta,7Alpha,12Alpha)-3,7,12-Trihydroxycholan-2,2,3,4,4-d5-24-oic Acid Methyl Ester |
| CAS | 52886-39-2 |
| Molekylformel | C25H37D5O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Methyl Cholate-d5, Cholic-d5 Acid Methyl Ester, Methyl 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-ate-d5, Methyl 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oate-d5, Methyl 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanoate-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H42O5/c1-14(5-8-22(29)30-4)17-6-7-18-23-19(13-21(28)25(17,18)3)24(2)10-9-16(26)11-15(24)12-20(23)27/h14-21,23,26-28H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,23+,24+,25-/m1/s1/i9D2,11D2,16D |
| LEDER | [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]2C([2H])([2H])[C@]1([2H])O)[C@H](C)CCC(=O)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.63 |