Läs mer
(3Alpha,5Beta,7Alpha)-3,7-Dihydroxy-12-oxocholan-24-oic Acid Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30372960
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30372960 25 mg
1 options
Produktkod. 30372960 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45389525MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3alpha,5beta,7alpha)-3,7-Dihydroxy-12-oxocholan-24-oic Acid Methyl Ester
CAS 10538-64-4
Molekylformel C25H40O5
Kvantitet 25 mg
Synonym 3alpha,7alpha-Dihydroxy-12-oxo-5beta-cholan-24-oic Acid Methyl Ester, 3alpha,7alpha-Dihydroxy-12-oxo-5beta-cholanic Acid Methyl Ester, 12-Ketochenodeoxycholic Acid Methyl Ester, 12-Monoketocholic Acid Methyl Ester, 3alpha,7alpha-Dihydroxy-12-oxo-5beta-cholanic Acid Methyl Ester, Methyl 3alpha,7alpha-Dihydroxy-12-oxo-5beta-cholan-24-oate
InChI formel InChI=1S/C25H40O5/c1-14(5-8-22(29)30-4)17-6-7-18-23-19(13-21(28)25(17,18)3)24(2)10-9-16(26)11-15(24)12-20(23)27/h14-20,23,26-27H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,23+,24+,25-/m1/s1
LEDER COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC(=O)[C@]12C
Molekylvikt (g/mol) 420.58
Formel vikt 420.2876