Läs mer
(3alfa,5beta,7alfa)-7-hydroxi-3-(sulfooxi)kolan-24-syra, dinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30395444
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30395444 100 mg
30391909 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30395444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH954025100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60237-34-5
Molekylformel C24H38Na2O7S
Molekylvikt (g/mol) 516.6
Synonym Cholan-24-oic acid, 7-hydroxy-3-(sulfooxy)-, disodium salt, (3α,5β,7α)- (9CI), (3α,5β,7α)-7-Hydroxy-3-(sulfooxy)-cholan-24-oic acid disodium salt, Disodium 3-sulfochenodeoxycholate, Chenodeoxycholic acid 3-sulfate disodium salt, Chenodeoxycholic acid 3α-sulfate disodium salt, Chenodeoxycholic acid 3-O-sulfate disodium salt
IUPAC-namn disodium; (4R)-4-[(3R,5R,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-7-hydroxy-10,13-dimetyl-3-sulfonatooxy-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoat
LEDER [H][C@@]12C[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)CC[C@]1(C)[C@]3([H])[C@@]([C@@](CC[C@]4([H])[C@@H](CCC(O[Na])=O)C)([H])[C@]4(C)CC3)([H])[C@H](O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3alpha,5beta,7alpha)-7-Hydroxy-3-(sulfooxy)-cholan-24-oic Acid Disodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H40O7S.2Na/c1-14(4-7-21(26)27)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(31-32(28,29)30)12-15(23)13-20(22)25;;/h14-20,22,25H,4-13H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-;;/m1../s1
Formel vikt 516.2134
Procent renhet >95%