missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(3Alpha,5Beta,7Beta)-Cholane-3,7,24-triol, TRC

Produktkod. 30008863
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008863 100 mg
30007864 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30008863 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC292530100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 130593-75-8
Molekylformel C24 H42 O3
Molekylvikt (g/mol) 378.59
Synonym 5β-Cholane-3α,7β,24-triol, (3α,5β,7β)-Cholane-3,7,24-triol
IUPAC-namn (3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-[(2R)-5-hydroxypentan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,7-diol
LEDER C[C@H](CCCO)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (3alpha,5beta,7beta)-Cholane-3,7,24-triol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H42O3/c1-15(5-4-12-25)18-6-7-19-22-20(9-11-24(18,19)3)23(2)10-8-17(26)13-16(23)14-21(22)27/h15-22,25-27H,4-14H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+,22+,23+,24-/m1/s1
Formel vikt 378.3134
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.