Läs mer
3alpha,6alpha,7alpha-Trihydroxy-5beta-cholanic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3Alpha,6Alpha,7Alpha-Trihydroxy-5Beta-cholanic Acid |
| CAS | 547-75-1 |
| Molekylformel | C24 H40 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Cholan-24-oic acid','3,6,7-trihydroxy-','(3α,5β,6α,7α)-, 5β-Cholan-24-oic acid','3α,6α,7α-trihydroxy- (8CI), 5β-Cholanic acid','3α,6α,7α-trihydroxy- (7CI), (3α,5β,6α,7α)-3,6,7-Trihydroxycholan-24-oic acid, 3α,6α,7α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,6α,7α-T |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15-,16+,17+,18+,20+,21-,22+,23-,24-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (4R)-4-[(3R,5R,6R,7S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6,7-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.571 |
| Formel vikt | 408.288 |