missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3Alpha,7Alpha,12Alpha-Trihydroxycoprostanic Acid-d3, TRC

Produktkod. 30456489
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456489 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30456489 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7951571MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxycoprostanic Acid-d3
CAS 338976-79-7
Molekylformel C27H43D3O5
Kvantitet 1 mg
Synonym (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-cholestan-26-oic-27,27,27-d3 Acid, (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxycholestan-26-oic Acid-d3, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholestan-26-oic Acid-d3, 3α,7α,12α-Trihydroxycoprostanic Acid-d3, 5β-Cholestane-3α,7α,12α-triol-26-oic Acid-d3, Coprocholic Acid-d3, Trihydroxycoprostanic Acid-d3
InChI formel InChI=1S/C27H46O5/c1-15(6-5-7-16(2)25(31)32)19-8-9-20-24-21(14-23(30)27(19,20)4)26(3)11-10-18(28)12-17(26)13-22(24)29/h15-24,28-30H,5-14H2,1-4H3,(H,31,32)/t15-,16?,17+,18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1/i2D3
LEDER O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@]3(CC[C@@]4([C@H](C)CCCC(C([2H])([2H])[2H])C(O)=O)[H])[H])([H])C1
Molekylvikt (g/mol) 453.67
Formel vikt 453.3534
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.