Läs mer
3alfa-hydroxy-5beta-kolan-24-oic syra (lithocholsyra), Mikromol™
Beskrivning
3alfa-hydroxy-5beta-cholan-24-oic syra (lithocholsyra)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithocholic Acid |
| CAS | 434-13-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Lithocholic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C24 H40 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (3α,5β)-3-Hydroxycholan-24-oic acid, 17β-(1-Methyl-3-carboxypropyl)etiocholan-3α-ol, 3-Hydroxycholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oate, 3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholanic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholanoic acid, 3α-Hydroxycholanic acid, Lithocholic acid, NSC 683770, Chenodeoxycholic Acid Impurity C, Ursodeoxycholic Acid Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentansyra |
| Visa mer |