Läs mer
3alpha-Phenylacetoxy Tropane, TRC
Produktkod. 30134417
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134417 250 mg
30133352 50 mg
30009022 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134417 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP306100250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1690-22-8
Molekylformel C16H21NO2
Molekylvikt (g/mol) 259.34
Synonym Benzeneacetic Acid (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl Ester, endo-3α-Phenylacetoxytropane 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl Ester;
IUPAC-namn [(1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 2-phenylacetate
LEDER CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)CC3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3alpha-Phenylacetoxy Tropane
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H19NO2/c17-15(8-11-4-2-1-3-5-11)18-14-9-12-6-7-13(10-14)16-12/h1-5,12-14,16H,6-10H2/t12-,13+,14+
Formel vikt 245.1416
Procent renhet >95%