Läs mer
(3aR,4R,5R,6aS)-4-[3-(Ethyleneketal)decanyl]hexahydro-5-hydroxy-2H-cyclopenta[b]furan-2-one-d15, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3aR,4R,5R,6aS)-4-[3-(Ethyleneketal)decanyl]hexahydro-5-hydroxy-2H-cyclopenta[b]furan-2-one-d15 |
| CAS | 1217783-38-4 |
| Molekylformel | C19H17D15O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [3aR-(3aalpha,4alpha,5beta,6aalpha)]-4-[2-(2-Heptyl-1,3-dioxolan-2-yl)ethyl]hexahydro-5-hydroxy-2H-cyclopenta[b]furan-2-one-d15 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32O5/c1-2-3-4-5-6-8-19(22-10-11-23-19)9-7-14-15-12-18(21)24-17(15)13-16(14)20/h14-17,20H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16-,17+/m1/s1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,8D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(CC[C@H]2[C@H](O)C[C@@H]3OC(=O)C[C@H]23)OCCO1 |
| IUPAC-namn | (3aR,4R,5R,6aS)-5-hydroxy-4-[2-[2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecadeuterioheptyl)-1,3-dioxolan-2-yl]ethyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.55 |
| Formel vikt | 355.3191 |