missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[(3aR,4R,5R,6aS)-4-Formyl-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-Phenylbenzoate, Mikromol™
Beskrivning
[(3aR,4R,5R,6aS)-4-Formyl-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-Phenylbenzoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [(3aR,4R,5R,6aS)-4-Formyl-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-Phenylbenzoate |
| CAS | 38754-71-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | [(3aR,4R,5R,6aS)-4-Formyl-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-Phenylbenzoate |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C21 H18 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, (3aR,4R,5R,6aS)-4-formylhexahydro-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl ester, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-formylhexahydro-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl ester, [3aR-(3aα,4α,5β,6aα)]-, 2H-Cyclopenta[b]furan, [1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O5/c22-12-17-16-10-20(23)25-18(16)11-19(17)26-21(24)15-8-6-14(7-9-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-9,12,16-19H,10-11H2/t16-,17-,18+,19-/m1/s1 |
| LEDER | O=C[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)OC(=O)c3ccc(cc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | [(3aR,4R,5R,6aS)-4-formyl-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-phenylbenzoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?