Läs mer
(3aR,4R,5R,6aS)-Hexahydro-5-hydroxy-4-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]2H-cyclopenta[b]furan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3aR,4R,5R,6aS)-Hexahydro-5-hydroxy-4-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]2H-cyclopenta[b]furan-2-one |
| CAS | 145667-75-0 |
| Molekylformel | C18H24O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | [3aR-[3aalpha,4alpha(R*),5beta,6aalpha]]-Hexahydro-5-hydroxy-4-(3-hydroxy-5-phenylpentyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, PGX 10 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O4/c19-13(7-6-12-4-2-1-3-5-12)8-9-14-15-10-18(21)22-17(15)11-16(14)20/h1-5,13-17,19-20H,6-11H2/t13-,14+,15+,16+,17-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@H](CC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)CCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (3aR,4R,5R,6aS)-5-hydroxy-4-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.38 |
| Formel vikt | 304.1675 |