Läs mer
(3aR,4R,6aS)-3a,6a-Dihydro-2,2-diemthyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3aR,4R,6aS)-3a,6a-Dihydro-2,2-diemthyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-ol |
| CAS | 185622-62-2 |
| Molekylformel | C8H12O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | [3aR-(3aα,4β,6aα)]-3a,6a-Dihydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O3/c1-8(2)10-6-4-3-5(9)7(6)11-8/h3-7,9H,1-2H3/t5-,6+,7-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1C=C[C@H]2[C@@H]1OC(C)(C)O2 |
| IUPAC-namn | (3aR,4R,6aS)-2,2-dimethyl-3a,6a-dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.18 |
| Formel vikt | 156.08 |