Läs mer
((3aR,4R,6R,6aR)-6-Methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol, 95%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | ((3aR,4R,6R,6aR)-6-Methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol |
| CAS | 4099-85-8 |
| Molekylformel | C9H16O5 |
| MDL-nummer | MFCD00270040 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | OC[C@@H](O1)[C@@H](O2)[C@@H](OC2(C)C)[C@@H]1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.22 |
| Procent renhet | 95% |