Learn More
((3aR,4R,6R,6aR)-6-Methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol, 95%, BLD Pharm™
Product Code. 30987248
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
1g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30987248 100 g 100g
30977384 25 g -
30979749 10 g -
30975523 5 g -
30985133 1 g 1g
30970655 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 30987248 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD138073100g
 Restricted Item
Beräknad leverans: 27-11-2026
Add to basket
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 4099-85-8
Molecular Formula C9H16O5
MDL Number MFCD00270040
Quantity 100 g
SMILES OC[C@@H](O1)[C@@H](O2)[C@@H](OC2(C)C)[C@@H]1OC
Molecular Weight (g/mol) 204.22
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material ((3aR,4R,6R,6aR)-6-Methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.