Läs mer
(3aR,4R,7S,7aS)-Hexahydro-4,7-methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rel-(3aR,4R,7S,7aS)-Hexahydro-4,7-methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 1807983-67-0 |
| Molekylformel | C9H11NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | rel-(3aR,4R,7S,7aS)-hexahydro-1H-4,7-methanoisoindole-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c11-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)10-8/h4-7H,1-3H2,(H,10,11,12)/t4-,5+,6-,7+ |
| LEDER | [H][C@@]12[C@@](C(NC2=O)=O)([H])[C@@H]3CC[C@H]1C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vikt | 165.079 |