Läs mer
(3aR,4R,7S,7aS)-Octahydro-4,7-methano-1H-isoindole Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3aR,4R,7S,7aS)-Octahydro-4,7-methano-1H-isoindole Hydrochloride |
| CAS | 1820572-35-7 |
| Molekylformel | C9H16N.(HCl) |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (3aR,4R,7S,7aS)-Octahydro-1H-4,7-methanoisoindole Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N.ClH/c1-2-7-3-6(1)8-4-10-5-9(7)8;/h6-10H,1-5H2;1H/t6-,7+,8-,9+; |
| LEDER | Cl.C1C[C@H]2C[C@@H]1[C@H]3CNC[C@@H]23 |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.68 |
| Formel vikt | 173.0971 |