Läs mer
(3aR,4S,5R,6aS)-4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl-5-hydroxy-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3aR,4S,5R,6aS)-4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl-5-hydroxy-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one |
| CAS | 65025-94-7 |
| Molekylformel | C14 H26 O4 Si |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O4Si/c1-14(2,3)19(4,5)17-8-10-9-6-13(16)18-12(9)7-11(10)15/h9-12,15H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-,11-,12+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12 |
| IUPAC-namn | (3aR,4S,5R,6aS)-4-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]-5-hydroxy-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.44 |
| Formel vikt | 286.16 |