missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3aR,4S,5R,6aS)-4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl-5-tetrahydropyranyloxy-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3aR,4S,5R,6aS)-4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl-5-tetrahydropyranyloxy-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one |
| CAS | 65025-95-8 |
| Molekylformel | C19H34O5Si |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | [3aR-(3aalpha,4alpha,5beta,6aalpha)]-4-[[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]hexahydro-5-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-2H-cyclopenta[b]furan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34O5Si/c1-19(2,3)25(4,5)22-12-14-13-10-17(20)23-15(13)11-16(14)24-18-8-6-7-9-21-18/h13-16,18H,6-12H2,1-5H3/t13-,14-,15+,16-,18?/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)OC3CCCCO3 |
| IUPAC-namn | (3aR,4S,5R,6aS)-4-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]-5-(oxan-2-yloxy)-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.56 |
| Formel vikt | 370.2176 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?