missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3aR,4S,5R,6aS)-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)methyl-5-hydroxy-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3aR,4S,5R,6aS)-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)methyl-5-hydroxy-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one |
| CAS | 84786-80-1 |
| Molekylformel | C24H30O4Si |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (3aR,4S,5R,6aS)-4-[[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]methyl]hexahydro-5-hydroxy-2H-cyclopenta[b]furan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O4Si/c1-24(2,3)29(17-10-6-4-7-11-17,18-12-8-5-9-13-18)27-16-20-19-14-23(26)28-22(19)15-21(20)25/h4-13,19-22,25H,14-16H2,1-3H3/t19-,20-,21-,22+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](OC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | (3aR,4S,5R,6aS)-4-[[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxymethyl]-5-hydroxy-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.58 |
| Formel vikt | 410.1913 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?