Läs mer
(3aR,4S,5R,6aS)-(-)-Hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymetyl-2H-cyklopenta[b]furan-2-one, 98 %
Produktkod. 15405305
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15405305 250 mg 250mg
15495295 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405305 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56119.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
CAS: 32233-40-2 | C8H12O4 | 172,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32233-40-2
Molekylformel C8H12O4
Molekylvikt (g/mol) 172.18
MDL-nummer MFCD00075234
InChI-nyckel VYTZWRCSPHQSFX-GBNDHIKLSA-N
Synonym --corey lactone diol, 3ar,4s,5r,6as-5-hydroxy-4-hydroxymethyl hexahydro-2h-cyclopenta b furan-2-one, --corey lactone, corey lactone diol, --corey diol corey lactone, 3ar,4s,5r,6as---hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyclopenta b furan-2-one, 1s,6s,5r,7r-7-hydroxy-6-hydroxymethyl-2-oxabicyclo 3.3.0 octan-3-one, 3ar,4s,5r,6as-hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyclopenta b furan-2-one, 3ar,4s,5r,6as-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta b furan-2-one, l-corey lactone
PubChem CID 2724453
IUPAC-namn (3aR,4S,5R,6aS)-5-hydroxi-4-(hydroximetyl)-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyklopenta[b]furan-2-on
LEDER OC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3aR,4S,5R,6aS)-(-)-Hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
Smältpunkt 117 °C till 119 °C
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation −44° (c=1,4 i metanol)
Formel vikt 172.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.