missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3aR,4S,6R,6aS)-6-Aminotetrahydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3aR,4S,6R,6aS)-6-Aminotetrahydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-ol |
| CAS | 155899-66-4 |
| Molekylformel | C8H15NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [3aR-(3aalpha,4alpha,6alpha,6aalpha)]-6-Aminotetrahydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-ol, (3aS,4R,6S,6aR)-6-Hydroxy-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO3/c1-8(2)11-6-4(9)3-5(10)7(6)12-8/h4-7,10H,3,9H2,1-2H3/t4-,5+,6+,7-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](O)[C@H]2O1 |
| IUPAC-namn | (3aR,4S,6R,6aS)-6-amino-2,2-dimethyl-4,5,6,6a-tetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.21 |
| Formel vikt | 173.1052 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?