Läs mer
(3aR,4S,7aR)-Octahydro-4-[2-(3-methylphenyl)ethynyl]-1H-Indol-4-ol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3aR,4S,7aR)-Octahydro-4-[2-(3-methylphenyl)ethynyl]-1H-Indol-4-ol Hydrochloride |
| CAS | 1636881-76-9 |
| Molekylformel | C17H21NO.HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-13-4-2-5-14(12-13)7-10-17(19)9-3-6-16-15(17)8-11-18-16;/h2,4-5,12,15-16,18-19H,3,6,8-9,11H2,1H3;1H/t15-,16-,17-;/m1./s1 |
| LEDER | C(#CC1=CC(C)=CC=C1)[C@@]2(O)[C@]3([C@](NCC3)(CCC2)[H])[H].Cl |
| IUPAC-namn | (3aR,4S,7aR)-4-(m-tolylethynyl)octahydro-1H-indol-4-ol hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.82 |
| Formel vikt | 291.139 |