Läs mer
(3aR,6aR)-Tetrahydro-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2H-furo[3,2-b]pyrrole-2,5(3H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3aR,6aR)-Tetrahydro-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2H-furo[3,2-b]pyrrole-2,5(3H)-dione |
| CAS | 812644-96-5 |
| Molekylformel | C14H15NO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO4/c1-18-10-4-2-9(3-5-10)8-15-11-6-14(17)19-12(11)7-13(15)16/h2-5,11-12H,6-8H2,1H3/t11?,12-/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc(CN2C3CC(=O)O[C@@H]3CC2=O)cc1 |
| IUPAC-namn | (6aR)-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-3,3a,6,6a-tetrahydrofuro[3,2-b]pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.27 |
| Formel vikt | 261.1001 |