Läs mer
(3aR,6aR)-Tetrahydro-4-[(4-metoxifyrenyl)metyl]-2H-furo[3,2-b]pyrrol-2,5(3H)-dion, TRC
Produktkod. 30457108
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30457108 1 g
1 options
Produktkod. 30457108 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3042301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3aR,6aR)-Tetrahydro-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2H-furo[3,2-b]pyrrole-2,5(3H)-dione
CAS 812644-96-5
Molekylformel C14H15NO4
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H15NO4/c1-18-10-4-2-9(3-5-10)8-15-11-6-14(17)19-12(11)7-13(15)16/h2-5,11-12H,6-8H2,1H3/t11?,12-/m1/s1
LEDER COc1ccc(CN2C3CC(=O)O[C@@H]3CC2=O)cc1
IUPAC-namn (6aR)-4-[(4-metoxyfenyl)metyl]-3,3a,6,6a-tetrahydrofuro[3,2-b]pyrrol-2,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 261.27
Formel vikt 261.1001