Läs mer
(3aR,7aR)-4'-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)octahydro-spiro[2H-isoindole-2,1'-piperazinium] Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3aR,7aR)-4'-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)octahydro-spiro[2H-isoindole-2,1'-piperazinium] Methanesulfonate |
| CAS | 186204-37-5 |
| Molekylformel | C19 H26 N3 S . C H3 O3 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Spiro[2H-isoindole-2,1'-piperazinium], (3aR,7aR)-4'-(1,2-benzisothiazol-3-yl)octahydro-spiro[2H-isoindole-2,1'-piperazinium] Monomethanesulfonate, (3aR-trans)-4'-(1,2-benzisothiazol-3-yl)octahydro-spiro[2H-isoindole-2,1'-piperazinium] Monomethanesulfonate, Lurasidone Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26N3S.CH4O3S/c1-2-6-16-14-22(13-15(16)5-1)11-9-21(10-12-22)19-17-7-3-4-8-18(17)23-20-19;1-5(2,3)4/h3-4,7-8,15-16H,1-2,5-6,9-14H2;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/t15-,16-;/m0./s1 |
| LEDER | CS(=O)(=O)[O-].C1CC[C@H]2C[N+]3(CCN(CC3)c4nsc5ccccc45)C[C@@H]2C1 |
| IUPAC-namn | 3-[(3aR,7aR)-spiro[1,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroisoindol-2-ium-2,4'-1,4-diazinan-4-ium]-1'-yl]-1,2-benzothiazole;methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 423.593 |
| Formel vikt | 423.165 |