Läs mer
(3aR,7R,7aR)-2,2-Diethyl-3a,6,7,7a-tetrahydro-7-[(methylsulfonyl)oxy]-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3aR,7R,7aR)-2,2-Diethyl-3a,6,7,7a-tetrahydro-7-[(methylsulfonyl)oxy]-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O7S/c1-5-15(6-2)20-11-8-10(14(16)19-7-3)9-12(13(11)21-15)22-23(4,17)18/h8,11-13H,5-7,9H2,1-4H3/t11-,12-,13-/m1/s1 |
| Formel vikt | 348.1243 |
| Procent renhet | >95% |