missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3aR,7R,7aR)-3a,6,7,7a-Tetrahydro-2,2-dimethyl-7-[(methylsulfonyl)oxy]-methyl ester 1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3aR,7R,7aR)-3a,6,7,7a-Tetrahydro-2,2-dimethyl-7-[(methylsulfonyl)oxy]-methyl ester 1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid |
| CAS | 208720-46-1 |
| Molekylformel | C12H18O7S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O7S/c1-12(2)17-8-5-7(11(13)16-3)6-9(10(8)18-12)19-20(4,14)15/h5,8-10H,6H2,1-4H3/t8-,9-,10-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(OC)C1=C[C@@]([H])(OC(C)(C)O2)[C@]2([H])[C@H](OS(C)(=O)=O)C1 |
| IUPAC-namn | methyl (3aR,7R,7aR)-2,2-dimethyl-7-methylsulfonyloxy-3a,6,7,7a-tetrahydro-1,3-benzodioxole-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.33 |
| Formel vikt | 306.0773 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?