Läs mer
(3aR-cis)-Hexahydro-2-oxo-4H-furo[3,2-b]pyrrol-4-ättiksyra Etylester, TRC
Produktkod. 30396384
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30396384 10 mg
1 options
Produktkod. 30396384 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29408810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3aR-cis)-Hexahydro-2-oxo-4H-furo[3,2-b]pyrrole-4-acetic Acid Ethyl Ester
CAS 87332-79-4
Molekylformel C10H15NO4
Kvantitet 10 mg
Synonym Ethyl 2-((6aR)-2-Oxotetrahydro-2H-furo[3,2-b]pyrrol-4(5H)-yl)acetate
InChI formel InChI=1S/C10H15NO4/c1-2-14-10(13)6-11-4-3-8-7(11)5-9(12)15-8/h7-8H,2-6H2,1H3/t7?,8-/m1/s1
LEDER CCOC(=O)CN1CC[C@H]2OC(=O)CC12
IUPAC-namn etyl 2-[(6aR)-2-oxo-3a,5,6,6a-tetrahydro-3H-furo[3,2-b]pyrrol-4-yl]acetat
Molekylvikt (g/mol) 213.23
Formel vikt 213.1001