Läs mer
(3aR-cis)-Hexahydro-2-oxo-4H-furo[3,2-b]pyrrol-4-ättiksyra Etylester, TRC
Produktkod. 30389471
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30389471 5 mg
1 options
Produktkod. 30389471 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2940885MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material (3aR-cis)-Hexahydro-2-oxo-4H-furo[3,2-b]pyrrole-4-acetic Acid Ethyl Ester
CAS 87332-79-4
Molekylformel C10H15NO4
Kvantitet 5 mg
Synonym Ethyl 2-((6aR)-2-Oxotetrahydro-2H-furo[3,2-b]pyrrol-4(5H)-yl)acetate
InChI formel InChI=1S/C10H15NO4/c1-2-14-10(13)6-11-4-3-8-7(11)5-9(12)15-8/h7-8H,2-6H2,1H3/t7?,8-/m1/s1
LEDER CCOC(=O)CN1CC[C@H]2OC(=O)CC12
IUPAC-namn etyl 2-[(6aR)-2-oxo-3a,5,6,6a-tetrahydro-3H-furo[3,2-b]pyrrol-4-yl]acetat
Molekylvikt (g/mol) 213.23
Formel vikt 213.1001
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.